Learn More
5-Acetyl-2,4-diméthylthiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434774 25 g 25g
11424774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434774 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13741.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38205-60-6 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38205-60-6
Formule moléculaire C7H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 155.215
Numéro MDL MFCD00005331
Clé InChI BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2,4-dimethylthiazole, 2,4-dimethyl-5-acetylthiazole, 1-2,4-dimethylthiazol-5-yl ethanone, 1-2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, unii-pd36fu2wgy, ethanone, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl ethanone, pd36fu2wgy, 2,4-dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone, ketone, 2,4-dimethyl-5-thiazolyl methyl
CID PubChem 520888
Nom IUPAC 1-(2,4-diméthyle-1,3-thiazole-5-yl)éthanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Densité 1.15
Point d’ébullition 230°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 25 g
Beilstein 120560
Poids de la formule 155.22
Pourcentage de pureté 99%