Learn More
5-Acetyl-2-amino-4-méthylthiazole, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387226 5 g 5g
11397226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09108.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 30748-47-1 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30748-47-1
Formule moléculaire C6H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 156.203
Numéro MDL MFCD00051952
Clé InChI PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methyl-5-acetylthiazole, 1-2-amino-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methylthiazole, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one, 1-2-amino-4-methyl-thiazol-5-yl-ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, ethanone, 1-2-amino-4-methyl-5-thiazolyl, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 5-acetyl-4-methyl-2-thiazolamine
CID PubChem 720882
Nom IUPAC 1-(2-amino-4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Point de fusion ∽268°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 127111
Poids de la formule 156.21
Pourcentage de pureté ≥97%