Learn More
5-acétyl-2-chloropyrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Acetyl-2-chloropyrazine |
| CAS | 160252-31-3 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl N2 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-(5-Chloro-2-pyrazinyl)ethanone, 1-(5-Chloropyrazinyl)ethanone, 2-Chloro-5-acetylpyperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClN2O/c1-4(10)5-2-9-6(7)3-8-5/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cnc(Cl)cn1 |
| Nom IUPAC | 1-(5-chloropyrazin-2-yl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.57 |
| Poids de la formule | 156.009 |