Learn More
5-acétyl-2-hydroxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10535754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10535754 50 g 50g
10062114 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10535754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01472EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 40187-51-7
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Clé InChI LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
CID PubChem 198212
Nom IUPAC 5-acétyl-2-hydroxybenzamide
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 179.17