Learn More
5-acétyl-2-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11986381 1 g 1g
11916391 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438170010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 213193-32-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213193-32-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Clé InChI RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2-methoxypyridine, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethanone, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-methoxy-3-pyridyl ethanone, ethanone, 1-6-methoxy-3-pyridinyl, 3-acetyl-6-methoxypyridine, 1-6-methoxy-3-pyridinyl ethanone, pubchem16770, acmc-209fj4, 2-methoxy-5-acetylpyridine
CID PubChem 10534837
Nom IUPAC 1-(6-méthoxypyridine-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2-methoxypyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 54.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Acetyl-2-methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.