Learn More
5-acétyl-2-thiophénecarbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10768423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10768423 1 g 1g
10239352 250 mg 250mg
10002314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10768423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01240DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4565-29-1
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.183
Clé InChI ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
CID PubChem 2794713
Nom IUPAC 5-acétylthiophène-2-carbaldéhyde
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 97%