Learn More
5-acétyloxolan-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Acetyloxolan-2-one |
| CAS | 29393-32-6 |
| Formule moléculaire | C6H8O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1CCC(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 5-acétyloxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.12 |
| Poids de la formule | 128.0473 |