Learn More
5-Acetylsalicylamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11413857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413857 25 g 25g
11403857 5 g 5g
11423857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18303.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40187-51-7
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD00049222
Clé InChI LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
CID PubChem 198212
Nom IUPAC 5-acétyl-2-hydroxybenzamide
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylsalicylamide
Point de fusion 220°C to 222°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%