Learn More
5-acétylsalicylamide, TRC
Code produit 30312438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312438 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1879455G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylsalicylamide
CAS 40187-51-7
Formule moléculaire C9H9NO3
Quantité 5 g
Synonyme 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N
Nom IUPAC 5-acétyl-2-hydroxybenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Poids de la formule 179.0582