Learn More
Acide 5-acétylsalicylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499133 100 g 100g
11479133 5 g 5g
11489133 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499133 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11663.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13110-96-8 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13110-96-8
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00013978
Clé InChI NZRDKNBIPVLNHA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 83151
Nom IUPAC Acide5-acétyl-2-hydroxybenzoïque
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylsalicylic acid
Point de fusion 214°C to 216°C
Point d’éclair 250°C (482°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2096968
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 5-acetylsalicylic acid, 3-acetyl-6-hydroxybenzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl salicylic acid, acmc-1boxk, 5-acetylsalicylicacid, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-acetyl-2-hydroxy
Poids de la formule 180.15
Pourcentage de pureté ≥98%