Learn More
Ester méthylique de l'acide 5-acétylsalicylique, TRC
Code produit 30324635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324635 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18775510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester
CAS 16475-90-4
Formule moléculaire C10H10O4
Quantité 10 g
Synonyme 5-Acetyl-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-acetylbenzoate, Methyl 3-Acetyl-6-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetyl-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetylsalicylate, NSC 67867
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)C
Nom IUPAC 5-acétyl-2-hydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.0579