Learn More
5-acétylthiophène-2-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile |
| CAS | 88653-55-8 |
| Point de fusion | 76°C to 80°C |
| Point d’ébullition | 95°C to 97°C (0.5 mmHg) |
| Formule moléculaire | C7H5NOS |
| Numéro MDL | MFCD00052314 |
| Quantité | 0.5 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 1306961 |
| Synonyme | 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci |
| Afficher plus |