Learn More
Acide 5-acétylthiophène-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393157 5 g 5g
11303167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13588.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4066-41-5 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4066-41-5
Formule moléculaire C7H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 170.182
Numéro MDL MFCD00055512
Clé InChI LIKIMWYKJUFVJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyltiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyl, 5-acetyl-2-thenoic acid, acmc-1ae0g, 5-carboxy-2-acetylthiophene, 5-acetylthiophene-2-carboxylicacid, 5-acetyl-thiophen-2-carboxylic acid, 5-acetyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-acetyl-2-thiophene-carboxylic acid
CID PubChem 3742727
Nom IUPAC Acide 5-acétylthiophène-2-carboxylique
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 208°C to 212°C
Quantité 5 g
Beilstein 128897
Poids de la formule 170.19
Pourcentage de pureté ≥98%