Learn More
Acide 5-acétylvalérique, 90+%, technique
Code produit 13498668 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13498668 100 g 100g
13478668 5 g 5g
13488668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13498668 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449531000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 3128-07-2 | C₇H₁₀O₃| 144,17 g / mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3128-07-2
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Clé InChI IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
CID PubChem 98810
Nom IUPAC Acide 6-oxoheptanoïque
SMILES CC(=O)CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylvaleric acid
Point de fusion 35°C to 37°C
Point d’ébullition 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(O)(CH2)4CO2H
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 90+%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Acetylvaleric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement