Learn More
Acide 5-acétylvalérique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324679
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324679 5 g 5g
11482557 10 g 10g
11492557 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14810.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3128-07-2 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
5-Acetylvaleric acid, is used as a reagent to synthesize new penicillins containing keto acids as side chains. It is also used to study the various metabolic pathways of 4-hydroxypentanoate and Levulinate. It is also used as an Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-acétylvalérique est utilisé comme réactif pour synthétiser de nouvelles pénicillines contenant des acides cétoniques comme chaînes latérales. Il est également utilisé pour étudier les diverses voies métaboliques du 4-hydroxypentanoate et du lévulinate. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3128-07-2
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00051479
Clé InChI IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
CID PubChem 98810
Nom IUPAC Acide 6-oxoheptanoïque
SMILES CC(=O)CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylvaleric acid
Point de fusion 34°C to 36°C
Point d’ébullition 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.449
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1362931
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.