Learn More
5-allyl-2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10797913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10797913 10 g Flacon en verre 10g
10725233 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10797913 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379360100
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 22934-51-6 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22934-51-6
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Numéro MDL MFCD06408022
Clé InChI FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde
CID PubChem 1713887
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-méthoxy-5-prop-2-énylbenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline