Learn More
5-Allylidène-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulène (stabilisé avec de l'hydroquinone), TRC
Code produit 30328260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328260 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328260 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA552600100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene
CAS 24755-73-5
Formule moléculaire C18 H16
Quantité 100 mg
Synonyme 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
Formule InChI InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2
SMILES C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 11-prop-2-énylidene-5,6-dihydrobenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulene
Poids moléculaire (g/mol) 232.32
Poids de la formule 232.1252