Learn More
5-Allylidène-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulène (stabilisé avec de l'hydroquinone), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene |
| CAS | 24755-73-5 |
| Formule moléculaire | C18 H16 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2 |
| SMILES | C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 11-prop-2-énylidene-5,6-dihydrobenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.32 |
| Poids de la formule | 232.1252 |