Learn More
5-Amino-1,2,3-thiadiazole, TRC
Code produit 30318932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318932 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA630295250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1,2,3-thiadiazole
CAS 4100-41-8
Formule moléculaire C2 H3 N3 S
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H3N3S/c3-2-1-4-5-6-2/h1H,3H2
SMILES Nc1cnns1
Nom IUPAC thiadiazol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 101.13
Poids de la formule 101.0048