Learn More
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98%
Code produit 10607322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10607322 250 g Flacon en verre 250g
10476990 25 g Flacon en verre 25g
10532941 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10607322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155972500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 2349-67-9 | C₂H₃N₃S₂ | 133,2 g /mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2349-67-9
Formule moléculaire C2H3N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 133.2
Numéro MDL MFCD00003108
Clé InChI GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
CID PubChem 2723847
Nom IUPAC 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 231°C to 236°C
Couleur Crème à Jaune ou Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (110°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 27, 674
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Poids de la formule 133.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement