Learn More
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, TRC
Code produit 30240984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240984 1 g 1g
30240919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30240984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6333001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2349-67-9
Formule moléculaire C2H3N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Synonyme 1,3,4-Thiadiazole-2-thiol, 5-amino- (6CI,8CI), δ2-1,3,4-Thiadiazoline-2-thiol, 5-imino- (7CI), 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, 2-Amino-1,3,4-thiadiazol-5-thiol, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-mercaptan, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-mercaptothiadiazole, 2-Amino-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-δ2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-Mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 2-Mercapto-5-aminothiadiazole, 2-Thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thidiazole-2-thiol, 5-Amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-2-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Thio-2-amino-[1,3,4]thiadiazole, 5-Thiol-2-amino-1,3,4-thiadiazole, ATT, NSC 209061, NSC 21402, WR 180
Nom IUPAC 5-aminé-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
SMILES Nc1nnc(S)s1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Poids de la formule 132.9768