Learn More
5-Amino-1-(3-chlorophényl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392339 5 g 5g
11382339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27287.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51516-68-8 | C10H7ClN4 | 218.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51516-68-8
Formule moléculaire C10H7ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 218.64
Numéro MDL MFCD00128298
Clé InChI VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-, 5-amino-1-3-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-1-3-chlorophenyl, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl
CID PubChem 734496
Nom IUPAC 5-amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=NN1C1=CC=CC(Cl)=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Point de fusion 183°C to 187°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 218.65
Pourcentage de pureté 97%