Learn More
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459853 25 g 25g
11439853 1 g 1g
11449853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12980.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3524-32-1 | C5H9N3 | 111.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3524-32-1
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.148
Numéro MDL MFCD00051651
Clé InChI ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
CID PubChem 520721
Nom IUPAC 2,5-diméthylpyrazol-3-amine
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 72°C to 77°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Quantité 25 g
Beilstein 113420
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 98%