Learn More
5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494437
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494437 5 g 5g
11484437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20464.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5356-71-8 | C15H13N3 | 235.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5356-71-8
Formule moléculaire C15H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 235.29
Numéro MDL MFCD00084878
Clé InChI SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
CID PubChem 199969
Nom IUPAC 2,5-diphénylpyrazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole
Point de fusion 129°C to 132°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Poids de la formule 235.29
Pourcentage de pureté 97%