Learn More
5-Amino-1,3-diphényl-1H-pyrazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 5356-71-8 |
| Formule moléculaire | C15H13N3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Amino-1,3-diphenyl-pyrazole, 1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine, 1,3-Diphenyl-5-aminopyrazole, 5-Amino-1,3-diphenylpyrazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2 |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(c(F)cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2,5-diphénylpyrazol-3-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.28 |