Learn More
5-amino-1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11387119
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387119 5 g 5g
11377119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27358.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51516-67-7
Formule moléculaire C10H7ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 218.64
Numéro MDL MFCD00052031
Clé InChI WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl, maybridge1_001852, acmc-1b1ld, 5-amino-1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
CID PubChem 639097
Nom IUPAC 5-amino-1-(4-chlorophényl)pyrazole-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=NN1C1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Point de fusion 169°C to 173°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 218.65
Pourcentage de pureté 97%