Learn More
5-amino-1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10232392
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10232392 1 g Flacon en verre ambré 1g
10600903 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10232392 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07485DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 51516-67-7
Formule moléculaire C10H7ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 218.64
Numéro MDL MFCD00052031
Clé InChI WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl, maybridge1_001852, acmc-1b1ld, 5-amino-1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
CID PubChem 639097
SMILES NC1=C(C=NN1C1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Nom IUPAC 5-amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Poids de la formule 218.65
Pourcentage de pureté 97%