Learn More
5-amino-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10684005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684005 1 g Flacon en verre ambré 1g
10430584 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10684005 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07848DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 62564-90-3
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.131
Numéro MDL MFCD08690324
Clé InChI NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ci
CID PubChem 12332515
Nom IUPAC 5-amino-1-méthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CN1C(=C(C=N1)C=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%