Learn More
5-amino-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15219796 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15219796 25 g 25g
15222576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15219796 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452610250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1192-21-8 | C4H7N3 | 97.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-21-8
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.12
Clé InChI JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
CID PubChem 136927
Nom IUPAC 2-méthylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Point de fusion 73.0°C to 76.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.