Learn More
5-amino-1-méthyl-2-oxoindoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10295603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295603 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10295454 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295603 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63014CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 20870-91-1
Formule moléculaire C9H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD09702413
Clé InChI ZGLUKQQSWABKDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-methyl-2-oxoindoline, 5-amino-1-methylindolin-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-azanyl-1-methyl-3h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-on, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one,5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydroindol-2-one
CID PubChem 22692470
Nom IUPAC 5-amino-1-méthyl-3H-indol-2-one
SMILES CN1C(=O)CC2=C1C=CC(N)=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 90%