Learn More
5-Amino-1-méthyl-3-phényl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422408 5 g 5g
11412408 1 g 1g
11432408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15754.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10199-50-5 | C10H11N3 | 173.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10199-50-5
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.219
Numéro MDL MFCD00067874
Clé InChI KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
CID PubChem 517779
Nom IUPAC 2-méthyl-5-phénylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Point de fusion 124°C to 130°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 743807
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder