Learn More
5-Amino-1-N-méthylindole, TRC
Code produit 30320966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320966 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61348810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-N-methylindole
CAS 102308-97-4
Formule moléculaire C9H10N2
Quantité 10 mg
Synonyme 5-amino-1-methyl-Indole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, (1-Methylindol-5-yl)amine, 1-Methyl-5-amino-1H-indole, 1-Methyl-5-aminoindole, 2-Methyl-5-amino-1H-indole, 5-Amino-1-methyl-1H-indole, 5-Amino-1-methylindole
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2/c1-11-5-4-7-6-8(10)2-3-9(7)11/h2-6H,10H2,1H3
SMILES Cn1ccc2cc(N)ccc12
Nom IUPAC 1-méthylincol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 146.18
Poids de la formule 146.0844