Learn More
Chlorhydrate de 5-amino-1-naphtalènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 1215328-08-7 |
| Formule moléculaire | C10H11ClN2O2S |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1-Aminonaphthalene-5-sulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N2O2S.ClH/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14;/h1-6H,11H2,(H2,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 5-aminonaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.72 |
| Poids de la formule | 258.023 |