Learn More
Acide 5-amino-1-naphtalènesulfonique, 90 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 84-89-9 |
| Formule moléculaire | C10H9NO3S |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 1-Amino-5-naphthalenesulfonic Acid, 1-Amino-5-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-5-sulfonic Acid, 5-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 5-Sulfo-1-naphthylamine, Laurent Acid, NSC 28691, NSC 7553 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.25 |
| Poids de la formule | 223.0303 |