Learn More
Acide 5-amino-1-naphtalènesulfonique, 90 %, TRC
Code produit 30310792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310792 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA618355100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
CAS 84-89-9
Formule moléculaire C10H9NO3S
Quantité 100 g
Synonyme 1-Amino-5-naphthalenesulfonic Acid, 1-Amino-5-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-5-sulfonic Acid, 5-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 5-Sulfo-1-naphthylamine, Laurent Acid, NSC 28691, NSC 7553
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
SMILES Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 223.25
Poids de la formule 223.0303