Learn More
5-Amino-1-naphtol, TRC
Code produit 30317103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317103 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA618670250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-naphthol
CAS 83-55-6
Formule moléculaire C10H9NO
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Amino-1-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine, C.I. 76650, NSC 1499
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
SMILES OC1=C2C=CC=C(N)C2=CC=C1
Nom IUPAC 5-aminonaphthalène-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Poids de la formule 159.0684