Learn More
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11469137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469137 1 g 1g
11479137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20679.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5334-43-0
Formule moléculaire C10H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 184.202
Numéro MDL MFCD00020730
Clé InChI MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyano-1-phenylpyrazole, 1-phenyl-4-cyano-5-aminopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-phenyl, 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarbonitrile, 5-amino-1-phenylpyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-4-cyano-1-phenyl-1h-pyrazole, pubchem13231, enamine_001890, acmc-209l6c
CID PubChem 79256
Nom IUPAC 5-amino-1-phénylpyrazole-4-carbonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=C(C=N2)C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Point de fusion ∼138°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 161503
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 98%