Learn More
Ester méthylique d’acide 5-amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10473520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10473520 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10473520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437690010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
CAS 3641-14-3
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212°C to 213°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H6N4O2
Quantité 1 g
Synonyme methyl 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4 triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl-5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 5-amino-1h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Clé InChI OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=NC(=NN1)N
Nom IUPAC méthyl3-amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 142.12
CID PubChem 77201
Poids de la formule 142.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement