Learn More
5-Amino-1 H-benzotriazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376946 1 g 1g
11386946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06660.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3325-11-9 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
5-Amino-1H-benzotriazole is used as azole building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Amino-1H-benzotriazole est utilisé comme bloc de construction dʼazole.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3325-11-9
Formule moléculaire C6H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Numéro MDL MFCD00047209
Clé InChI XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
CID PubChem 76844
Nom IUPAC 2H-benzotriazol-5-amine
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1H-benzotriazole
Point de fusion 157°C to 162°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 121262
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%