Learn More
5-Amino-1 H-indazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356966 25 g 25g
11346966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06705.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 19335-11-6 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19335-11-6
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
Numéro MDL MFCD00037975
Clé InChI XBTOSRUBOXQWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminoindazole, 5-amino-1h-indazole, 2h-indazol-5-amine, 5-indazolamine, 1h-indazole-5-amine, 1h-indazol-5-ylamine, indazol-5-ylamine, 1h-indazole, 5-amino, 5-aminobenzopyrazole, 5-amino-indazole
CID PubChem 88012
Nom IUPAC 1H-indazole-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)C=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1H-indazole
Point de fusion 172°C to 178°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3259
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%