Learn More
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425767 1 g 1g
11435767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24336.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1544-85-0 | C7H5F2NO2 | 173.119 g/mol
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-L’amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1544-85-0
Formule moléculaire C7H5F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.119
Numéro MDL MFCD00190144
Clé InChI CVYQRDKVWVBOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluoro-5-aminobenzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-5-amine, 2,2-difluoro-5-amino-1,3-benzodioxole, 5-amino-2,2-difluorobenzodioxole, 5-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1,3-benzodioxol-5-amine, 2,2-difluoro, 3,4-difluoromethylenedioxy aniline, 3,4-difluoromethylene dioxy aniline, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-ylamine
CID PubChem 2736893
Nom IUPAC 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(O2)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Point d’ébullition 95°C to 97°C (12 mmHg)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.499
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1343593
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 173.12
Pourcentage de pureté ≥97%