Learn More
5-Acide amino-2,4,6-triiodoisophthalique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419717 10 g 10g
11429717 50 g 50g
11439717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22178.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35453-19-1 | C8H4I3NO4 | 558.836 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35453-19-1
Formule moléculaire C8H4I3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 558.836
Numéro MDL MFCD00190167
Clé InChI JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, unii-a17g990rt0, 5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-iodoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalicacid, isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, acmc-209ih0, ksc224s6b, aronis25361
CID PubChem 3015783
Nom IUPAC Acide 5-amino-2,4,6-triiodobenzène-1,3-dicarboxylique
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)N)I)C(=O)O)I)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Point de fusion 265°C to 270°C
Quantité 10 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 558.84
Pourcentage de pureté 95%