Learn More
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30964801
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30964801 1 kg
30960536 500 g
30951721 100 g
30954791 10 g
30952513 25 g
30950112 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30964801 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD108511000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
CAS 35453-19-1
Formule moléculaire C8H4I3NO4
Numéro MDL MFCD00190167
Quantité 1 kg
SMILES O=C(O)C1=C(I)C(N)=C(I)C(C(O)=O)=C1I
Poids moléculaire (g/mol) 558.84
Pourcentage de pureté 98%