Learn More
Acide 5-amino-2,4,6-triiodoisophtalique, TRC
Code produit 30338692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338692 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6308105G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
CAS 35453-19-1
Formule moléculaire C8 H4 I3 N O4
Quantité 5 g
Synonyme 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo-, Isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo- (6CI), 5-Amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,6-Triiodo-5-aminoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)O)c1I
Nom IUPAC Acide 5-amino-2,4,6-triiodobenzène-1,3-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 558.84
Poids de la formule 558.7274