Learn More
Acide 5-amino-2,4,6-triiodoisophtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid |
| CAS | 35453-19-1 |
| Formule moléculaire | C8 H4 I3 N O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo-, Isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo- (6CI), 5-Amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,6-Triiodo-5-aminoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| Nom IUPAC | Acide 5-amino-2,4,6-triiodobenzène-1,3-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 558.84 |
| Poids de la formule | 558.7274 |