Learn More
5-amino-2,4-dichloropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425357 5 g 5g
15435357 250 mg 250mg
15415357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32606.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5177-27-5 | Molecular Formula: C4H3Cl2N3 | Molecular Weight: 163.989 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5177-27-5
Formule moléculaire C4H3Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 163.989
Numéro MDL MFCD05662684
Clé InChI RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 257797
Nom IUPAC 2,4-dichloropyrimidine-5-amine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Quantité 5 g
Synonyme 5-amino-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, 2,4-dichloro-5-pyrimidinamine, 5-amino-2, 4-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorpyrimidin-5-amin, pubchem21459, acmc-209kvs, ksc497e8n
Poids de la formule 164
Pourcentage de pureté 97%