Learn More
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 5177-27-5 |
| Formule moléculaire | C4H3Cl2N3 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2 |
| SMILES | Nc1cnc(Cl)nc1Cl |
| Nom IUPAC | 2,4-dichloropyrimidine-5-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.99 |
| Poids de la formule | 162.9704 |