Learn More
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine, TRC
Code produit 30311012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311012 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6047202.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
CAS 5177-27-5
Formule moléculaire C4H3Cl2N3
Quantité 2.5 g
Synonyme 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381
Formule InChI InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
SMILES Nc1cnc(Cl)nc1Cl
Nom IUPAC 2,4-dichloropyrimidine-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 163.99
Poids de la formule 162.9704