Learn More
5-amino-2,4-difluorophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15495197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495197 5 g 5g
15485197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32479.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113512-71-3
Formule moléculaire C6H5F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.109
Numéro MDL MFCD04973718
Clé InChI CXADAFQCFSVRGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2,4-difluorobenzenol, 2,4-difluoro-5-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2,4-difluoro, aminodifluorobenzenol, acmc-20e9pc, 2,4-difluoro-5-aminophenol, 2,4-difluoro-5-amino-phenol
CID PubChem 2782999
Nom IUPAC 5-amino-2,4-difluorophénol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2,4-difluorophenol
Point de fusion ∽177°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 145.11
Pourcentage de pureté 98%