Learn More
Acide 5-amino-2-bromobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416848 5 g 5g
15426848 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60382.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2840-02-0 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants et est également utilisé en médecine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2840-02-0
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD07368968
Clé InChI FEXDUVBQBNYSQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-bromo-benzoic acid, 4-bromo-3-carboxyaniline, benzoic acid,5-amino-2-bromo, benzoic acid, 5-amino-2-bromo, pubchem4637, acmc-209h2e, 5-amino-2-bromobenzoicacid, 2-bromo-5-aminobenzoic acid, ksc561g5h, 5-amino-2-bromo benzoic acid
CID PubChem 2769624
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-bromobenzoïque
SMILES NC1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-bromobenzoic acid
Point de fusion 171°C to 179°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 95%